Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Tja, Nunclon Delta-behandlad, platt-bottnad mikroplatta
Antal Wells:
96
Antal per förpackning:
1 mikroplatta
10 mikroplattor
nr per ärende:
180 mikroplattor
50 mikroplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Paket med 50
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Wells mikroplattor är optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem. 96-brunnars mikroplattor används för antibiotikascreening, cellbaserade analyser och screeningföreningar. Den platta bottenformen är idealisk för mikroskopiska och optiska mätningar. Våra tallrikar är av hög kvalitet för konsekventa och pålitliga resultat.
- Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper vilket gör den idealisk för optiska mätningar
- Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
- Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb
- Cellkultur behandlad: De Nunclon™ Delta-cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
- Plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanterare
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Lock | Utan lock |
| Beskrivning | 96F brunnsplatta, Nunclon Delta, genomskinlig, utan lock, steril (förpackning om 10, fodral om 180) |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 10/Pk., 180/Cs. |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Kjol stil | Hög fläns |
| Visa mer |