Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Tja, Nunclon Delta-behandlad, platt-bottnad mikroplatta
BIOPHARMA
Produktkod. 10567131
Change view
Antal Wells:
96
Antal per förpackning:
1 mikroplatta
10 mikroplattor
nr per ärende:
160 mikroplattor
50 mikroplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Antal per förpackning nr per ärende Förpackningsstorlek
10567131 96 10 mikroplattor 160 mikroplattor Paket med 160
10212811 96 1 mikroplatta 50 mikroplattor Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10567131 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 161093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7380.57 SEK
    4940.80 SEK / Paket med 160
    Save 2439.77 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Wells mikroplattor är optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem. 96-brunnars mikroplattor används för antibiotikascreening, cellbaserade analyser och screeningföreningar. Den platta bottenformen är idealisk för mikroskopiska och optiska mätningar. Våra tallrikar är av hög kvalitet för konsekventa och pålitliga resultat.
  • Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper vilket gör den idealisk för optiska mätningar
  • Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
  • Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb
  • Cellkultur behandlad: De Nunclon™ Delta-cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
  • Plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanterare
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Lock Med lock
Beskrivning 96F brunnsplatta, Nunclon Delta, klar, med lock, steril (förpackning om 10, fodral om 160)
Array 8 x 12
Förpackning 10 Pk., 160 Fall
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Kjol stil Hög fläns
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 400μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 160 mikroplattor
Antal per förpackning 10 mikroplattor
Kvantitet 160/Cs.