Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Tja, Nunclon Delta-behandlad, platt-bottnad mikroplatta
BIOPHARMA
Produktkod. p-9045075
Kvantitet:
160/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Paket med 50
Produktkod. 10174221
Brand: Thermo Scientific™ 137101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svarta, sterila mikroplattor med lock. Idealisk för fluorescensmätningar, med minimalt bakåtspritt ljus och bakgrundsfluorescens.
Säkerställ konsekventa och pålitliga resultat med den höga kvaliteten Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Svart och vit polystyren tallrik. Svarta och vita plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanteringssystem och designade för viktiga bildegenskaper. Finns med eller utan cellodlingsbehandling.
  • Bakgrund, autoflorescens och överhörning förbättras när du använder Nunc Svarta eller vita mikroplattor
  • Svarta mikroplattor rekommenderas för florescensmätningar; med minimalt bakåtspritt ljus och bakgrundsfluorescens
  • Vita mikroplattor rekommenderas för luminescensmätningar; med maximal reflektion och minimal autoluminescens
  • Arbetsvolymintervall: 50 till 250 L/μbrunn
  • Val av Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltayta för cellbaserade analyser
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Certifierad Nunclon Delta-certifierad för monolagerbildning, kloningseffektivitet, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och sterilitet
Lock Med lock
Array 8 x 12
Förpackning 1/Pk., 50/Cs.
Produktlinje Nunc
Färg Svart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 400μ l
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 50 till 250μ L/brunn
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 50
Antal per förpackning 1
Kvantitet 50/Cs.