Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Tja, Nunclon Delta-behandlad, platt-bottnad mikroplatta
BIOPHARMA
Produktkod. p-9045076
Antal Wells:
96
Antal per förpackning:
1 mikroplatta
10 mikroplattor
nr per ärende:
160 mikroplattor
50 mikroplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Paket med 50
Produktkod. 10212811
Brand: Thermo Scientific™ 167008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Wells mikroplattor är optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem. 96-brunnars mikroplattor används för antibiotikascreening, cellbaserade analyser och screeningföreningar. Den platta bottenformen är idealisk för mikroskopiska och optiska mätningar. Våra tallrikar är av hög kvalitet för konsekventa och pålitliga resultat.
  • Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper vilket gör den idealisk för optiska mätningar
  • Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
  • Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb
  • Cellkultur behandlad: De Nunclon™ Delta-cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
  • Plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanterare
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Certifierad Non-pyrogenic
Formatera Standard
Lock Med lock
Beskrivning 96F well plate, Nunclon Delta, clear, with lid, Sterile (Pack of 1, Case of 50)
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Förpackning 1/Pk., 50/Cs.
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 400μ l
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 50 mikroplattor
Antal per förpackning 1 mikroplatta
Kvantitet 50/Cs.