Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brunn Nunclon , deltabehandlad, plattbottnad, optisk täckglasbas mikroplatta
Beskrivning
Uppnå optimal fluorescens och luminescens i cellodling och mikroskopiska tillämpningar med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brunnars optiska bottenplattor med täckglasbas, med en övre struktur i polystyren i svart eller vit med en polystyrenfilm i botten av plattan.
Funktioner
- Bakgrund, autoflorescens och överhörning förbättras
- Svarta mikroplattor för florescensmätningar, med minimalt bakåtspritt ljus och bakgrundsfluorescens
- Vita mikroplattor för luminescensmätningar, med maximal reflektion och minimal autoluminescens
- Cellkulturytan är idealisk för cellbaserade analyser
- CC 2 ytmodifiering efterliknar Poly-D-Lysine och är överlägsen för fastsättning och tillväxt av kräsna celler
- Anpassad streckkodning tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 6 personer, 30 fodral |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |