Läs mer
Thermo Scientific™ 96 brunns svart/klar bottenplatta, obehandlad yta, utan lock, icke-steril, paket med 10
Produktkod. 10057581
Change view
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. Förpackningsstorlek
10057581 Paket med 30
1 options
Produktkod. 10057581 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 265301
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färg: Svart, genomskinlig botten; Sterilitet ; Icke-steril Lock , Utan Lock; Typ: Optisk polymerbas
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well Optical Bottom Plates med Polymer Base har en solid polystyren svart eller vit övre struktur med en polystyrenfilm i botten av plattan. Plattorna är optimerade för fluorescens och luminescens i cellodling och mikroskopiska tillämpningar.
Den övre strukturen i vit eller svart polystyren med bottenplattor av polymer eller täckglas kombinerar den optiska klarheten hos ny kristallin polystyren med optimal yta för ett brett spektrum av HTS-applikationer.
  • Bakgrund, autoflorescens och överhörning förbättras när du använder Nunc Svarta eller vita mikroplattor
  • Svarta mikroplattor rekommenderas för florescensmätningar; med minimalt bakåtspritt ljus och bakgrundsfluorescens
  • Vita mikroplattor rekommenderas för luminescensmätningar; med maximal reflektion och minimal autoluminescens
  • Finns i svart för fluorescensanalyser eller vitt för luminescens- och fluorescensanalyser; båda med klar botten
  • Polymer bottenplatta
  • Arbetsområde, 50-200 L/μbrunn
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
Beställningsinformation:
Art.nr 152040, 152036, 152028 och 152037 tillverkas i en ren miljö.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning 10 Pk., 30 ärenden
Produktlinje Nunc
Färg Svart
Produkttyp Optisk polymerbas
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 400μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 50 till 200μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 30
Antal per förpackning 10