Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brunn optisk botten mikroplatta, vit, TC-yta
Produktkod. 10158721
Change view
Kvantitet:
Fall av 30
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10158721 Fall av 30 Paket med 30
1 options
Produktkod. 10158721 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 165306
Premium cellkulturplast för tillförlitliga resultat
Använd kampanjkoden 27952
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Uppnå optimal fluorescens och luminescens i cellodling och mikroskopiska applikationer med Nunc MicroWell 384 optiska bottenplattor, med en polystyrenvit övre struktur och en polystyrenfilm längst ner på plattan.
Thermo Scientific Nunc MicroWell 96-brunnar optiska bottenplattor med polymerbas har en solid polystyrenvit överstruktur med en polystyrenfilm längst ner på plattan. Plattorna är optimerade för fluorescens och luminescens i cellodling och mikroskopiska tillämpningar.
Vit polystyren överstruktur med polymerbottenplattor kombinerar den optiska klarheten hos jungfrulig kristallin polystyren med optimal yta för ett brett spektrum av HTS-applikationer.
  • Bakgrund, autoflorescens och övertalning förbättras när du använder Nunc vita mikroplattor
  • Vita mikroplattor rekommenderas för luminescensmätningar med maximal reflektion och minimal autoluminescens
  • Finns även i svart; Rekommenderas för fluorescensmätningar med minimalt bakåtspridt ljus och bakgrundsfluorescens
  • Polymerbottenplatta
  • Arbetsområde: 50 –200 μl/brunn
  • Anpassad streckkodning finns tillgänglig
Färg: vit med klar botten
Sterilitet: steril
Lock: med lock
Typ: optisk polymerbas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Lock Med lock
Array 8 x 12
Förpackning 10 Pk., 30 ärenden
Produktlinje Nunc
Färg Vitt
Produkttyp Optisk polymerbas
Kjol stil Hög fläns
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 400μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 50 till 200μ L
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 30
Antal per förpackning 10
Kvantitet Fall av 30