Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brunnar, poly-D lysinbehandlad, platt botten, optisk polymerbas mikroplatta
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well Optical Bottom Plates med Polymer Base har en solid polystyren svart eller vit övre struktur med en polystyrenfilm i botten av plattan. Plattorna är optimerade för fluorescens och luminescens i cellodling och mikroskopiska tillämpningar.
Den övre strukturen i vit eller svart polystyren med bottenplattor av polymer eller täckglas kombinerar den optiska klarheten hos ny kristallin polystyren med optimal yta för ett brett spektrum av HTS-applikationer.
- Bakgrund, autoflorescens och överhörning förbättras när du använder Nunc Svarta eller vita mikroplattor
- Svarta mikroplattor rekommenderas för florescensmätningar; med minimalt bakåtspritt ljus och bakgrundsfluorescens
- Vita mikroplattor rekommenderas för luminescensmätningar; med maximal reflektion och minimal autoluminescens
- Finns i svart för fluorescensanalyser eller vitt för luminescens- och fluorescensanalyser; båda med klar botten
- Polymer bottenplatta
- Arbetsområde, 50-200 L/μbrunn
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
- Aseptiskt tillverkad
Beställningsinformation:
Art.nr 152040, 152036, 152028 och 152037 tillverkas i en ren miljö.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 400μ l |
| Volym (metrisk) Fungerar | 50 till 200μ L |
| Typ | Mikroplatta |
| Kvantitet | Fall av 20 |
| Antal per förpackning | 5 |
| nr per ärende | 20 |
| Färg | Vitt |
| Ytbehandling | Poly-D-lysin |
| Sterilitet | Aseptiskt tillverkad |
| Visa mer |