Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ Minibrickor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10104371
Räkna väl:
60
72
Förslutning ingår:
Ja
Nej
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 480
Produktkod. 10104371
Brand: Thermo Scientific™ 439225
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa mer utrymme i labbfrysar och inubatorer med Nunc MicroWell MiniTrays, vars optiska klarhet gör att brickorna kan användas med inverterade mikroskop.
Skapa mer utrymme i labbfrysar och inubatorer med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays, vars optiska klarhet gör att brickorna kan användas med inverterade mikroskop.
  • Begränsad adsorption av proteiner
  • Locken har låsta flikar för korrekt orientering
  • Stora upphöjda alfanumeriska koordinater
  • Unik ytbehandling för att maximera prov- och reagensblandningen
  • Minibrickor för serologiska applikationer har något mindre brunnsdimensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Nunclon Delta
Typ Cellodlingsskål
Räkna väl 60
För användning med (applikation) För serologiska tillämpningar
Inkluderar Lock
nr per ärende 100
Antal per förpackning 10
Längd (metrisk) 84 mm
Bredd (metrisk) 59 mm
Höjd (metrisk) 59 mm