Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ Minibrickor
Förslutning ingår:
Ja
Nej
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 480
Beskrivning
Skapa mer utrymme i labbfrysar och inubatorer med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays, vars optiska klarhet gör att brickorna kan användas med inverterade mikroskop.
- Begränsad adsorption av proteiner
- Locken har låsta flikar för korrekt orientering
- Stora upphöjda alfanumeriska koordinater
- Unik ytbehandling för att maximera prov- och reagensblandningen
- Minibrickor för serologiska applikationer har något mindre brunnsdimensioner
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Plan |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Nunclon Delta |
| Typ | Cellodlingsskål |
| Räkna väl | 60 |
| Inkluderar | Lock |
| Visa mer |