Läs mer
Thermo Scientific™ 96 brunnsrund (U) bottenplatta, TC-yta, förpackning om 1
BIOPHARMA
Produktkod. 10344311
Change view
Kvantitet:
Ask om 50
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10344311 Ask om 50 Paket med 50
1 options
Produktkod. 10344311 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 163320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.00 SEK
    1791.60 SEK / Paket med 50
    Save 533.40 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Idealisk i en mängd olika applikationer, inklusive kloningsexperiment och vävnadskulturbaserade analytiska system
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell Tallrikar med Nunclon Delta Surface är idealiska i en mängd olika applikationer, inklusive kloningsexperiment och vävnadskulturbaserade analytiska system. Thermo Scientific Nunc Cell Culture-produkter erbjuder lösningar för celltillväxt och analys och har använts av forskare över hela världen sedan 1953. Med ett brett utbud av ytor och behandlingar har vi produkter för all din grundläggande eller avancerade cellbaserade forskning.
  • Tättslutande lock minskar avdunstning
  • Staplingsbar
  • Strålningssteriliserad
  • Kondenseringsringar kontrollerar avdunstning och håller kvar kondensat
  • Nyckelade lock förhindrar oavsiktliga omkastningar
  • Mått: 86x 128 mm
Beställningsinformation:
Individuellt inslagna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Certifierad Nunclon Delta-certifierad för monolagerbildning, kloningseffektivitet, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och sterilitet
Lock Med lock
Array 8 x 12
Förpackning 1/Pk., 50/Cs.
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Well Shape Rund botten (U-brunn)
nr per ärende 50
Antal per förpackning 1
Kvantitet Ask om 50