Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Minibrickor med Nunclon™ Deltayta
BIOPHARMA
Produktkod. 10623581
Change view
Räkna väl:
60
72
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räkna väl Förpackningsstorlek
10623581 72 Paket med 150
10520072 60 Paket med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10623581 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 136528
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Uppnå utmärkt cellvidhäftning och tillväxthastigheter med Nunc Minibrickor med Nunclon Deltayta.
Uppnå utmärkt cellvidhäftning och tillväxthastigheter med Thermo Scientific™ Nunc™ Minibrickor med Nunclon™ Deltayta.
  • Steril polystyren
  • Finns med 60 eller 72 koniska brunnar
  • Stora upphöjda alfanumeriska koordinater
  • Nyckellock för korrekt orientering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Auktoriserad Nunclon yta
Förslutning ingår Ja
Bottenform Konisk
Kapacitet (metrisk) 8 L
Kulturområde 0,013 cm 2
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Typ Minibricka
Volym (metrisk) Fungerar 8 μl
Räkna väl 72
Inkluderar Lock
nr per ärende 150
Antal per förpackning 10
Längd (metrisk) 84.1 mm
Bredd (metrisk) 5.82 mm
Höjd (metrisk) 11.2 mm