Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Mortelsats
BIOPHARMA
Produktkod. 10696653
Change view
Material:
Polyeten
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10696653 Polyeten Paket med 50
1 options
Produktkod. 10696653 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 533669
Beräknad leverans: 30-11-2026
Främja labbsäkerheten genom att använda den kraftfulla polyeten som är konstruerad Nunc Mortar Kit, ett utmärkt alternativ till glaslabware.
Främja laboratoriesäkerheten utan att påverka noggrannheten negativt genom att använda den kraftfulla polyeten som är konstruerad Thermo Scientific™ Nunc™ Mortar Kit, ett utmärkt alternativ till glaslabware.
  • Tål temperaturer från -40 °C till +95 °C
  • Enkelpackad
  • Inkluderar skrapkort, vägningspapper, polyetenark
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mortelsats, komplett med grått fat och mortelstöt
Produkttyp Mortelsats
Material Polyeten