Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Multirätter med Nunclon™ Supra yta
Beskrivning
Upplev optimal prestanda med Thermo Scientific Nunc tallrikar med Nunclon Supra ytbehandling för odling av ett brett utbud av kräsna vidhäftande celler. Avsedd för allmänna cellodlingstillämpningar, den Nunclon Supra-ytan är mer hydrofil än den Nunclon Delta-yta, förstärker tillväxten av petiga celltyper under förhållanden utan serum eller lågserum.
Thermo Scientific Nunc kärl med Nunclon Supra ytbehandling är designad för att odla kräsna vidhäftande celler. Avsedd för allmänna cellodlingstillämpningar, den Nunclon Supra-ytan är mer hydrofil än den Nunclon Delta-yta, förstärker tillväxten av petiga celltyper under förhållanden utan serum eller lågserum.
De Nunclon Supra-ytan stödjer serumfri och beläggningsfri kultur av humana mesenkymala stromaceller (MSC), behåller sin morfologi och främjar hög cellviabilitet. Nunclon Supra cultureware är en utmärkt xeno-fri lösning för cellterapiforskning.
Funktioner av Nunc Multirätter med Nunclon Supra Surface inkluderar:
• Konsekvent lot-to-lot-prestanda
• Steril med SAL 10 -6
• Icke-cytotoxisk
• Icke-pyrogen
• Biokompatibel per USP Klass VI för råvaror
• Hållbarhet: 5 år
Specifikationer
Specifikationer
| Lock | Med lock |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 24 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Nunclon Supra |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| nr per ärende | 75 rätter |
| Visa mer |
För laboratorieanvändning