Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Multirätter med UpCell™ Yta
Beskrivning
Stöd icke-enzymatisk skörd av vidhäftande celler för bevarande av cellviabilitet och ytproteiner med den temperaturkänsliga ytan av Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™ Disk. Överför helt enkelt kulturen till rumstemperatur för att samla celler i suspension eller i form av cellark med hjälp av ett stödjande membran.
- Ingen —trypsinisering bevarar cellytproteiner
- Ingen fysisk —kraft får hög cellviabilitet
- För odlingspassage, encellsanalyser och celltransplantationsforskning
- 6-brunnars multiskål levereras med stödjande membran som möjliggör skörd av cellblad och skapande av 3D-vävnadsmodeller
- Minimal praktisk tid
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
Rekommenderas för:
Kulturpassage; Encellsanalyser, Celltransplantationsforskning, 3D-vävnadsmodeller
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 24 väl, UpCell |
| Kulturområde | 1,9 cm2 |
| Volym (metrisk) Tja | 1 ml (tja) |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1 mL |
| Typ | Flerfat |
| Kvantitet | 1/Pk., 6/Cs. |
| Färg | Klart |
| Ytbehandling | Cellkulturbehandlad |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal Wells | 24 |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Endast för forskning och engångsbruk