Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Multirätter med UpCell™ Yta
BIOPHARMA
Produktkod. p-4525268
Change view
Antal Wells:
6
12
24
48
Kulturområde:
1,1 cm2
1,9 cm2
3,5 cm2
9,6 cm2
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Kulturområde Förpackningsstorlek
10616234 48 1,1 cm2 Paket med 6
10532204 24 1,9 cm2 Paket med 6
10288143 12 3,5 cm2 Paket med 6
10542204 6 9,6 cm2 Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10616234 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 174898
Stöd icke-enzymatisk skörd av vidhäftande celler för bevarande av cellviabilitet och ytproteiner.
Stöd icke-enzymatisk skörd av vidhäftande celler för bevarande av cellviabilitet och ytproteiner med den temperaturkänsliga ytan av Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™ Disk. Överför helt enkelt kulturen till rumstemperatur för att samla celler i suspension eller i form av cellark med hjälp av ett stödjande membran.
Traditionell cellskörd med enzymatiska och mekaniska metoder äventyrar ofta integriteten hos ytproteiner och livsdugligheten hos skördade celler. Däremot UpCell Ytan tillåter cellskörd genom att helt enkelt sänka cellkulturens temperatur till under 32 °C utan behov av enzym, vilket resulterar i mycket livsdugliga celler med intakta cellyteproteiner.
  • Ingen —trypsinisering bevarar cellytproteiner
  • Ingen fysisk —kraft får hög cellviabilitet
  • För odlingspassage, encellsanalyser och celltransplantationsforskning
  • 6-brunnars multiskål levereras med stödjande membran som möjliggör skörd av cellblad och skapande av 3D-vävnadsmodeller
  • Minimal praktisk tid
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
Rekommenderas för:
Kulturpassage; Encellsanalyser, Celltransplantationsforskning, 3D-vävnadsmodeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 48 väl, UpCell
Kulturområde 1,1 cm2
Volym (metrisk) Tja 0,5 ml (tja)
Volym (metrisk) Fungerar 0.5 mL
Typ Flerfat
Antal per förpackning 1
nr per ärende 6
Färg Klart
Ytbehandling UpCell, temperaturkänslig
Sterilitet Sterila
Antal Wells 48
Well Shape Rektangulär, platt botten (F-brunn)
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Endast för forskning och engångsbruk