Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Icke-kodade Cryobank Vial System
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10044632
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
Stängningsfärg:
Klart
Sterilitet:
Sterila
Förpackning:
Bulk, 11 påsar med 48 tuber/fodral
Bulk, 20 påsar med 48 tuber/fodral
Plockad, 48
Rackad, 96 x 2
Uppställd, 96 x 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 192
Paket med 480
Paket med 528
Paket med 960
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Sterilitet Förpackning unitSize
10044632 0,5 ml Klart Sterila Rackad, 96 x 2 Paket med 192
10054632 0,5 ml Klart Sterila Uppställd, 96 x 10 Paket med 960
10309822 1 ml Klart Sterila Uppställd, 96 x 10 Paket med 960
10089308 5 ml Klart Sterila Plockad, 48 Paket med 480
10489788 2 ml Klart Sterila Rackad, 96 x 2 Paket med 480
11776964 2 ml Klart Sterila Bulk, 20 påsar med 48 tuber/fodral Paket med 960
11786964 5 ml Klart Sterila Bulk, 11 påsar med 48 tuber/fodral Paket med 528
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10044632 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 374083
Ta traditionell kryolagring till nästa nivå, med standard mikroplattformat som rymmer tätare lagringskapacitet jämfört med standardkryoboxar.
Förvara diagnostiska och biologiska prover ner till vapor-phase flytande kväve i Thermo Scientific™ Nunc™ Icke-kodade Cryobank-flaskasystem, kompatibla med utrustning för lock/avlockning och märkningsalternativ. Cryobank-produkter finns tillgängliga i ett volymintervall från 0,5L till 5,0L, och kompletteras med en rad certifieringar.
Säker spårning
  • Solid konstruktion i ett stycke eliminerar risken för att etiketter faller av under kryogen lagring, vilket bevarar identiteten på värdefullt provmaterial
Överlägsen lagringsformat
  • Cryobank-rör finns tillgängliga i utrymmesmedvetna mikroplattor format rack eller kan förvaras i traditionella cryoboxar, för att rymma ditt föredragna lagringsformat
  • Mikroplattformatet är kompatibelt med din befintliga flerkanaliga, manuella pipetter och automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Unik anti-rotationsfunktion möjliggör kompatibilitet med automatiserad utrustning för decapping/capping i enkel-, 8-kanals eller full-rack-alternativ för att tillgodose flera genomströmningskrav
  • TPE-packad polypropenlock ger överlägsen tätning vid hög- eller lågtemperaturförvaring
  • Lågbindande yta tillåter maximal återhämtning av lågkoncentrationsprover
Certifierad för att möta dina lagringsbehov
  • Certifierad DNAse/RNAse-fri (0,5/1,0mL), icke-pyrogen (LAL-test), icke-toxisk (USP klass VI test)
  • Sterilitetssäkringsnivå 10-6 för den mest känsliga provlagringen
Strikt kvalitetskontroll
  • Validering av läckagetest utförs under tillverkningsprocessen för att säkerställa att provets integritet bibehålls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Beskrivning Flaskfodral inkluderar svart manuell skruvmejsel, Cat. nr 369643
Kodning Hold (Håll)
Typ av flaska Kryobank
Förpackning Rackad, 96 x 2
Kvantitet 192
Produktlinje Nunc
Sterilitet Sterila
Typ Icke-kodat Cryobank Vial System
Stängningsfärg Klart
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Material Polypropen (lock)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.