Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Icke-kodade Cryobank Vial System
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
2 mL
5 mL
Stängningsfärg:
Clear
Klart
Sterilitet:
Sterila
Sterile
Förpackning:
Bulk, 11 påsar med 48 tuber/fodral
Bulk, 20 påsar med 48 tuber/fodral
Rackad, 96 x 2
Racked, 48
Uppställd, 96 x 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 192
Paket med 480
Paket med 528
Paket med 960
Beskrivning
Förvara diagnostiska och biologiska prover ner till vapor-phase flytande kväve i Thermo Scientific™ Nunc™ Icke-kodade Cryobank-flaskasystem, kompatibla med utrustning för lock/avlockning och märkningsalternativ. Cryobank-produkter finns tillgängliga i ett volymintervall från 0,5L till 5,0L, och kompletteras med en rad certifieringar.
Secure Tracking
- Solid one-piece construction eliminates the risk of labels falling off during cryogenic storage, preserving the identity of valuable sample material
Superior Storage Format
- Cryobank tubes are available in space-conscious microplate format racks or can be stored in traditional cryoboxes, accommodating your preferred storage format
- Microplate format is compatible with your existing multichannel, manual pipettes and automated liquid-handling equipment
- Unique anti-rotation feature allows compatibility with automated decapping/capping equipment in single, 8-channel, or full-rack options to accommodate multiple throughput requirements
- TPE-gasketed polypropylene cap provides superior seal during high- or low-temperature storage
- Low-binding surface allows maximum recovery of low-concentration samples
Certified to meet your storage needs
- Certified DNAse/RNAse free (0.5/1.0mL), non-pyrongenic (LAL-test), non-toxic (USP class VI test)
- Sterility assurance level 10-6 for the most sensitive sample storage
Stringent Quality Control
- Leak-testing validation performed during the manufacturing process to ensure sample integrity is maintained
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 374087 |
| Stängningsfärg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Material | Polypropylene (Cap) |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Cryobank |
| Kodning | None |
| Typ av flaska | Cryobank |
| Färg | Clear (Closure) |
| Förpackning | Uppställd, 96 x 10 |
| Visa mer |