Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Icke-kodade Cryobank Vial System
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10309822
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
Stängningsfärg:
Klart
Sterilitet:
Sterila
Förpackning:
Bulk, 11 påsar med 48 tuber/fodral
Bulk, 20 påsar med 48 tuber/fodral
Plockad, 48
Rackad, 96 x 2
Uppställd, 96 x 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 192
Paket med 480
Paket med 528
Paket med 960
Produktkod. 10309822
Brand: Thermo Scientific™ 374089
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ta traditionell kryolagring till nästa nivå, med standardformat av mikroplattor, som rymmer tätare lagringskapacitet jämfört med standard kryoboxar.
Förvara diagnostiska och biologiska prover ner till vapor-phase flytande kväve i Thermo Scientific™ Nunc™ Icke-kodade Cryobank-flaskasystem, kompatibla med utrustning för lock/avlockning och märkningsalternativ. Cryobank-produkter finns tillgängliga i ett volymintervall från 0,5L till 5,0L, och kompletteras med en rad certifieringar.
Secure Tracking
  • Solid one-piece construction eliminates the risk of labels falling off during cryogenic storage, preserving the identity of valuable sample material
Superior Storage Format
  • Cryobank tubes are available in space-conscious microplate format racks or can be stored in traditional cryoboxes, accommodating your preferred storage format
  • Microplate format is compatible with your existing multichannel, manual pipettes and automated liquid-handling equipment
  • Unique anti-rotation feature allows compatibility with automated decapping/capping equipment in single, 8-channel, or full-rack options to accommodate multiple throughput requirements
  • TPE-gasketed polypropylene cap provides superior seal during high- or low-temperature storage
  • Low-binding surface allows maximum recovery of low-concentration samples
Certified to meet your storage needs
  • Certified DNAse/RNAse free (0.5/1.0mL), non-pyrongenic (LAL-test), non-toxic (USP class VI test)
  • Sterility assurance level 10-6 for the most sensitive sample storage
Stringent Quality Control
  • Leak-testing validation performed during the manufacturing process to ensure sample integrity is maintained
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 374089
Stängningsfärg Klart
Kapacitet (metrisk) 1 ml
Material Polypropylene (Cap)
Sterilitet Sterila
Typ Cryobank
Kodning None
Typ av flaska Cryobank
Färg Clear (Closure)
Förpackning Uppställd, 96 x 10
Antal per förpackning 960
nr per ärende 960
Produktlinje Nunc