Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Icke-kodade Cryobank Vial System
BIOPHARMA
Produktkod. 11786964
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 mL
2 ml
5 ml
Stängningsfärg:
Klart
Sterilitet:
Sterila
Förpackning:
Bulk, 11 påsar med 48 tuber/fodral
Bulk, 20 påsar med 48 tuber/fodral
Monterat, 96 x 10
Rackad, 96 x 2
Racked, 48
Förpackningsstorlek:
Paket med 192
Paket med 480
Paket med 528
Paket med 960
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Sterilitet Förpackning Förpackningsstorlek
11786964 5 ml Klart Sterila Bulk, 11 påsar med 48 tuber/fodral Paket med 528
10044632 0,5 ml Klart Sterila Rackad, 96 x 2 Paket med 192
10054632 0,5 ml Klart Sterila Monterat, 96 x 10 Paket med 960
10309822 1 mL Klart Sterila Monterat, 96 x 10 Paket med 960
10089308 5 ml Klart Sterila Racked, 48 Paket med 480
10489788 2 ml Klart Sterila Rackad, 96 x 2 Paket med 480
11776964 2 ml Klart Sterila Bulk, 20 påsar med 48 tuber/fodral Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11786964 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 374260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8835.00 SEK
    8681.64 SEK / Paket med 528
    Save 153.36 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Ta traditionell kryolagring till nästa nivå, med standard mikroplattformat som rymmer tätare lagringskapacitet jämfört med standardkryoboxar.
Förvara diagnostiska och biologiska prover ner till vapor-phase flytande kväve i Thermo Scientific™ Nunc™ Icke-kodade Cryobank-flaskasystem, kompatibla med utrustning för lock/avlockning och märkningsalternativ. Cryobank-produkter finns tillgängliga i ett volymintervall från 0,5L till 5,0L, och kompletteras med en rad certifieringar.
Säker spårning
  • Solid enstyckskonstruktion eliminerar risken att etiketter lossnar under kryogenisk förvaring, vilket bevarar identiteten på värdefullt provmaterial
Överlägset lagringsformat
  • Cryobank-tuber finns i bulkpåsar, platsmedvetna mikroplattställ eller kan förvaras i traditionella kryoboxar för att rymma ditt föredragna lagringsformat
  • Mikroplattformatet är kompatibelt med dina befintliga flerkanaliga manuella pipetter och automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Unik anti-rotationsfunktion möjliggör kompatibilitet med automatiserad avtaknings-/kondenseringsutrustning i enkel-, 8-kanals- eller fullrackalternativ för att tillgodose flera genomströmningskrav
  • TPE-tätningsförsedd polypropenlock ger överlägsen tätning vid hög- eller lågtemperaturlagring
  • Lågbindande yta möjliggör maximal återvinning av prover med låg koncentration
Certifierad för att möta dina lagringsbehov
  • CE-certifierad och uppfyller IATA:s krav för diagnostisk användning och transport
  • Certifierad DNAse/RNAse-fri (0,5/1,0 ml), icke-pyrongenic (LAL-test), icke-toxisk (USP klass VI-test)
  • Sterilitetsgarantinivå 10-6 för den mest känsliga provlagringen
Strikt kvalitetskontroll
  • Läckagetestvalidering utförs under tillverkningsprocessen för att säkerställa att provets integritet bibehålls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kodning Hold (Håll)
Typ av flaska Kryobank
Förpackning Bulk, 11 påsar med 48 tuber/fodral
Kvantitet 528
Produktlinje Nunc
Sterilitet Sterila
Typ Icke-kodat Cryobank Vial System
Stängningsfärg Klart
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Material Polypropen (lock)