Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade kolvar
BIOPHARMA
Produktkod. 10681474
Change view
Kulturområde:
175 cm²
25 cm²
500 cm²
75 cm²
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 30
Paket med 32
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kulturområde unitSize
10681474 500 cm² Paket med 32
10076901 75 cm² Paket med 100
10444112 175 cm² Paket med 30
10476921 25 cm² Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10681474 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 132903
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Minimera risken för kontaminering med dessa högkvalitativa, optiskt klara polystyren-obehandlade Nunc kolvar för suspensionscellkulturer.
Dra nytta av de användarvänliga designerna hos dessa högkvalitativa, optiskt klara polystyren-obehandlade Thermo Scientific Nunc kolvar för suspensionscellkulturer.
Funktioner
  • Vita mössor för enkel identifiering
  • Ergonomisk design för enkel hantering och pipettering
  • TripleFlask med tre parallella lager har samma yttre dimensioner som en standard 175 cm2-kolv
  • Filterlocket säkerställer konstant luftflöde samtidigt som risken för kontaminering minimeras
  • Sterilt och icke-pyrogent
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stängningsfärg Vitt
Beskrivning Nunc Ej behandlad TripleFlask , Filterlock
Material Polystyren
Hals stil Rak
nr per ärende 32
Antal per förpackning 2
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Förslutningstyp Filtrera
Kulturområde 500 cm²
Ytbehandling Ej behandlad
Volym (metrisk) Fungerar 200 mL
Show More Show Less
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.