Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade multirätter
BIOPHARMA
Produktkod. 10132882
Antal Wells:
4
6
12
24
48
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 75
Produktkod. 10132882
Brand: Thermo Scientific™ 150787
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför suspensionscellkulturer med Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade multirätter.
Utför suspensionscellkulturer med Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade multirätter.
  • Plattbottnade runda brunnar, med lock
  • Utmärkta optiska egenskaper
  • Upphöjda brunnsfälgar för att minska risken för korskontaminering
  • Lock med skårade hörn för bra passform och enkel orientering
  • Icke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Platta med flera brunnar
Volym (metrisk) Tja 0,5 ml (tja)
Antal Wells 48
Volym (metrisk) Fungerar 0.5 mL
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Inkluderar Lock
nr per ärende 75
Antal per förpackning 1
Längd (metrisk) 128 mm
Bredd (metrisk) 86 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.