Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade multirätter
Beskrivning
Utför suspensionscellkulturer med Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade multirätter.
- Plattbottnade runda brunnar, med lock
- Utmärkta optiska egenskaper
- Upphöjda brunnsfälgar för att minska risken för korskontaminering
- Lock med skårade hörn för bra passform och enkel orientering
- Icke-pyrogen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Platta med flera brunnar |
| Volym (metrisk) Tja | 2 ml (tja) |
| Antal Wells | 12 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 2 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Inkluderar | Lock |
| nr per ärende | 75 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.