Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade multirätter
BIOPHARMA
Produktkod. 10624903
Change view
Antal Wells:
4
6
12
24
48
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 75
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Förpackningsstorlek
10624903 24 Paket med 75
10559532 12 Paket med 75
10396482 6 Paket med 75
10132882 48 Paket med 75
10778724 4 Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10624903 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 144530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4592.92 SEK
    3227.10 SEK / Paket med 75
    Save 1365.82 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför suspensionscellkulturer med Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade multirätter.
Utför suspensionscellkulturer med Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade multirätter.
  • Plattbottnade runda brunnar, med lock
  • Utmärkta optiska egenskaper
  • Upphöjda brunnsfälgar för att minska risken för korskontaminering
  • Lock med skårade hörn för bra passform och enkel orientering
  • Icke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Platta med flera brunnar
Volym (metrisk) Tja 1 ml (tja)
Antal Wells 24
Volym (metrisk) Fungerar 1 mL
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Inkluderar Lock
nr per ärende 75
Antal per förpackning 1
Längd (metrisk) 128 mm
Bredd (metrisk) 86 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.