Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade multirätter
BIOPHARMA
Produktkod. p-4524642
Antal Wells:
4
6
12
24
48
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 75
Produktkod. 10624903
Brand: Thermo Scientific™ 144530
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför suspensionscellkulturer med Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade multirätter.
Utför suspensionscellkulturer med Thermo Scientific™ Nunc™ Obehandlade multirätter.
  • Plattbottnade runda brunnar, med lock
  • Utmärkta optiska egenskaper
  • Upphöjda brunnsfälgar för att minska risken för korskontaminering
  • Lock med skårade hörn för bra passform och enkel orientering
  • Icke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Platta med flera brunnar
Volym (metrisk) Tja 1 ml (tja)
Antal Wells 24
Volym (metrisk) Fungerar 1 mL
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Inkluderar Lock
nr per ärende 75
Antal per förpackning 1
Längd (metrisk) 128 mm
Bredd (metrisk) 86 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.