Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ Enkelbrunnsplatta
Beskrivning
Tillverkad av klar polystyren med standard mikroplattfotavtryck Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ är idealiska för skärmbibliotek och DNA-hybridisering. Finns både som standardversion med 2 skårade hörn och som rektangulär version optimerad för automatisering. Ytbehandlad för cellodling eller obehandlad för bakterietillväxt och koloniisolering.
- Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper, vilket gör den idealisk för optiska mätningar och koloniräkning.
- Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpad för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning.
- Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb.
- De Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-cellodlingsbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt.
- Optisk klarhet gör kolonier lätta att se.
- Bricka kan frysas vid -20 °C
Nunc OmniTray fungerar som:
- Hållare för membran vid dot blotting
- Behållare för denaturerings-, hybridiserings- och tvättsteg
- Förvaringsbehållare för membran
Katt. nr.: 140156 och 140175
- Har en förbättrad rektangulär form idealisk för automatiska plocknings- och visningssystem
Rekommenderas för:
- Dot blotting
- Denaturering/hybridisering/tvättning
- Bakterietillväxt
- Membranförvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Rektangulär |
| Kapacitet (metrisk) | 90 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.