Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ Enkelbrunnsplatta
Beskrivning
Tillverkad av klar polystyren med standard mikroplattfotavtryck Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ är idealiska för skärmbibliotek och DNA-hybridisering. Finns både som standardversion med 2 skårade hörn och som rektangulär version optimerad för automatisering. Ytbehandlad för cellodling eller obehandlad för bakterietillväxt och koloniisolering.
- Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper, vilket gör den idealisk för optiska mätningar och koloniräkning.
- Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpad för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning.
- Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb.
- De Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-cellodlingsbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt.
- Optisk klarhet gör kolonier lätta att se.
- Bricka kan frysas vid -20 °C
Nunc OmniTray fungerar som:
- Hållare för membran vid dot blotting
- Behållare för denaturerings-, hybridiserings- och tvättsteg
- Förvaringsbehållare för membran
Katt. nr.: 140156 och 140175
- Har en förbättrad rektangulär form idealisk för automatiska plocknings- och visningssystem
Rekommenderas för:
- Dot blotting
- Denaturering/hybridisering/tvättning
- Bakterietillväxt
- Membranförvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Rektangulär |
| Kapacitet (metrisk) | 90 mL |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 84 sq. cm |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Visa mer |