Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ Enkelbrunnsplatta
Produktkod. p-4524650
Ytbehandling:
Ej behandlad
Nunclon Delta
nr per ärende:
60
90
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Paket med 90
Produktkod. 10591653
Brand: Thermo Scientific™ 140156
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skärmbibliotek, DNA-hybridisering, standard petriskålstekniker och bakterietillväxt med Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ .
Tillverkad av klar polystyren med standard mikroplattfotavtryck Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ är idealiska för skärmbibliotek och DNA-hybridisering. Finns både som standardversion med 2 skårade hörn och som rektangulär version optimerad för automatisering. Ytbehandlad för cellodling eller obehandlad för bakterietillväxt och koloniisolering.
Funktioner
  • Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper, vilket gör den idealisk för optiska mätningar och koloniräkning.
  • Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpad för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning.
  • Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb.
  • De Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-cellodlingsbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt.
  • Optisk klarhet gör kolonier lätta att se.
  • Bricka kan frysas vid -20 °C
Nunc OmniTray fungerar som:
  • Hållare för membran vid dot blotting
  • Behållare för denaturerings-, hybridiserings- och tvättsteg
  • Förvaringsbehållare för membran
Katt. nr.: 140156 och 140175
  • Har en förbättrad rektangulär form idealisk för automatiska plocknings- och visningssystem
Rekommenderas för:
  • Dot blotting
  • Denaturering/hybridisering/tvättning
  • Bakterietillväxt
  • Membranförvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Rektangulär
Kapacitet (metrisk) 90 mL
Färg Klart
Kulturområde 84 sq. cm
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Typ Enkelbrunnsplatta
Volym (metrisk) Fungerar 35 mL
Räkna väl 1
Kanter Mikroplatta dimension, rektangel utan skårade hörn
Inkluderar Lock
nr per ärende 90
Antal per förpackning 10
Längd (metrisk) 127.76 mm
Bredd (metrisk) 85.47 mm
Höjd (metrisk) 32 mm