Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Petriskålar
BIOPHARMA
Produktkod. 10444912
Change view
Diameter (metrisk):
90 mm
140 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 320
Paket med 80
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10444912 90 mm Paket med 320
10051622 140 mm Paket med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10444912 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 263991
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbered prover i sjukhusmiljöer, livsmedelsvetenskap eller läkemedelsindustrin med dessa petriskålar
Förbered prover i sjukhusmiljöer, livsmedelsvetenskap eller läkemedelsindustrin med Thermo Scientific™ Nunc™ Petriskålar. Dessa tallrikar finns tillgängliga med ett gjutet galler och fungerar bra i automatiska dispensrar på grund av fullständig planhet och enhetlig höjd.
  • För odling av bakterier, svampar och andra mikroorganismer
  • Tillverkad av högkvalitativ och optiskt klar polystyren, med lock
  • Försedd med topp- och bottenringar för enklare hantering och stabil stapling
  • Ventilerad för gasutbyte
  • Steriliserad med gammabestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Kulturområde 58 sq. cm
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Typ Petriskål
Räkna väl 1
nr per ärende 320
Antal per förpackning 20
Höjd (metrisk) 15 mm
Höjd (engelska) 0,60 tum.
Diameter (metrisk) 90 mm