Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated EasYFlasks™
Beskrivning
Förbättra cellvidhäftning till odlingsytan med den extracellulära matrisbeläggningen av Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated EasYFlasks™ , idealisk för att odla petiga celler som inte fäster på de vanliga cellodlingsbehandlade ytorna.
- Bred öppning och vinklad hals för enkel och full tillgång till kulturområdet
- Ergonomisk stängning, öppna eller stänga i 1/3 varv
- Idealisk för odling av petiga celler som inte binder till vanlig cellkulturbehandlad yta
- Steril och icke-pyrogen
Filterlock:
- Ventilations-/stäng- och filterlock finns tillgängliga
- Filterlocken är försedda med ett hydrofobt filter för att säkerställa konsekvent gasutbyte
- Y -markering tillåter visuell verifiering av ventilens position, även när den är staplad i inkubatorer
Beställningsinformation:
Extra kepsar i alla fall
Innehåller:
Filterlock
Rekommenderas för:
Cellkultur
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nunc EasYFlask 25 cm² |
| Material | Polystyren |
| Hals stil | Vinklad |
| nr per ärende | 60 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Ytbeläggning | Poly-D-lysin |
| Mun stil | Bred |
| Sterilitet | Aseptiskt tillverkad |
| Bottenform | Plan |
| Förslutningstyp | Filtrera |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.