Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Multidiskar med poly-D-lysin eller kollagen I
Produktkod. 10183592
Change view
Antal Wells:
6
24
Ytbehandling:
Kollagen typ I
Poly-D-lysin
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Ytbehandling unitSize
10183592 6 Kollagen typ I Paket med 20
10599902 6 Poly-D-lysin Paket med 20
16834881 24 Poly-D-lysin -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10183592 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 152034
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra cellvidhäftning till odlingsytan med den extracellulära matrisbeläggningen på Thermo Scientific™ Nunc™ Multidiskar med poly-D-lysin eller kollagen I.
Förbättra cellvidhäftning till odlingsytan med den extracellulära matrisbeläggningen på Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated Multisishes, idealiska för att odla kräsna celler som inte fäster på de vanliga cellodlingsbehandlade ytorna.
  • Steril och icke-pyrogen
  • Belagd med Poly-D-Lysine, är ett kemiskt syntetiserat djurfritt material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kulturområde 9.6 sq. cm
Volym (metrisk) Tja 3 ml (brunn)
Volym (metrisk) Fungerar 3 mL
Typ Flerfat
Antal per förpackning 5
nr per ärende 20
Ytbehandling Kollagen typ I
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Antal Wells 6
Längd (metrisk) 128 mm
Bredd (metrisk) 86 mm
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.