Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Multidiskar med poly-D-lysin eller kollagen I
Description
Förbättra cellvidhäftning till odlingsytan med den extracellulära matrisbeläggningen på Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated Multisishes, idealiska för att odla kräsna celler som inte fäster på de vanliga cellodlingsbehandlade ytorna.
- Steril och icke-pyrogen
- Belagd med Poly-D-Lysine, är ett kemiskt syntetiserat djurfritt material
Specifications
Specifications
| Kulturområde | 9.6 sq. cm |
| Volym (metrisk) Tja | 3 ml (brunn) |
| Volym (metrisk) Fungerar | 3 mL |
| Typ | Flerfat |
| Kvantitet | 5/Pk., 20/Cs. |
| Ytbehandling | Poly-D-lysin |
| Sterilitet | Aseptiskt tillverkad |
| Antal Wells | 6 |
| Längd (metrisk) | 128 mm |
| Bredd (metrisk) | 86 mm |
| Show More |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.