Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturinsatser av polykarbonat i plattor med flera brunnar
BIOPHARMA
Produktkod. 10124093
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
8μ m
Typ av maträtt:
12-brunnars tallrik
24-brunnars tallrik
6-brunnars tallrik
Kulturområde:
0,47 cm 2
1,13 cm 2
3,14 cm 2
4,1 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Typ av maträtt Kulturområde Förpackningsstorlek
10124093 0,4 μm 6-brunnars tallrik 4,1 cm 2 Paket med 24
10387523 0,4 μm 24-brunnars tallrik 0,47 cm 2 Paket med 48
10021863 3 μm 24-brunnars tallrik 0,47 cm 2 Paket med 48
10002433 8μ m 24-brunnars tallrik 0,47 cm 2 -
10543624 0,4 μm 6-brunnars tallrik 3,14 cm 2 Paket med 24
10092153 3 μm 6-brunnars tallrik 3,14 cm 2 Paket med 24
10637143 8μ m 6-brunnars tallrik 3,14 cm 2 Paket med 24
10478803 0,4 μm 12-brunnars tallrik 1,13 cm 2 Paket med 48
10504394 3 μm 12-brunnars tallrik 1,13 cm 2 Paket med 48
10236103 8μ m 12-brunnars tallrik 1,13 cm 2 Paket med 48
10276803 3 μm 6-brunnars tallrik 4,1 cm 2 Paket med 24
10377143 8μ m 6-brunnars tallrik 4,1 cm 2 Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10124093 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 140660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 SEK
    2517.20 SEK / Paket med 24
    Save 522.80 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Odla de flesta celltyper utan matrisbeläggning vid användning Thermo Scientific™ Nunc™ Polykarbonatmembraninsatser i multiskålar.
Funktioner:
  • Vävnadskulturbehandlat poröst membran för optimerad cellfäste
  • Tre porstorlekar: 0,4, 3 och 8 mikron
  • Förpackade i sterila Nunclon™ Delta-behandlade flerbrunnsplattor
  • Icke-giftiga och icke-pyrogena
Användningsområden:
  • Tumörmigration och invasionsanalyser
  • Epiteliala (t.ex. Caco-2) och endoteliala (t.ex. hjärnmikrovaskulära endotelceller) barriäranalyser
  • Dermala/epidermala och epitelvävnadsmodeller (t.ex. konstgjord hudmodell)
  • Kemotaxistudier
  • Samkultur
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polykarbonatcellkulturinsatser med 0,4 mikron porstorlek i 6-brunnars platta
Kulturområde 4,1 cm 2
Material Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 1.75 mL
Volym (metrisk) Fungerar 1.75 mL
Portäthet <0,85 x 10 8 porer/cm²
Porstorlek 0,4 μm
Typ Kulturinlägg
För användning med (utrustning) Multidish 6
Kvantitet 6 Pk.
Antal per förpackning 6 Pk.
nr per ärende 24/Cs.
Typ av maträtt 6-brunnars tallrik
Färg Klart
Ytbehandling Cellodlingsbehandlad
Sterilitet Sterila
Antal Wells 6
Insatser per tallrik 6
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.