Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturinsatser av polykarbonat i plattor med flera brunnar
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
8μ m
Typ av maträtt:
12-brunnars tallrik
24-brunnars tallrik
6-brunnars tallrik
Kulturområde:
0,47 cm 2
1,13 cm 2
3,14 cm 2
4,1 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Beskrivning
Odla de flesta celltyper utan matrisbeläggning vid användning Thermo Scientific™ Nunc™ Polykarbonatmembraninsatser i multiskålar.
Funktioner
- Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltabehandlad och testad för cellfästning
- Flikar ger bättre grepp och enkel hantering
- Ogiftig och icke-pyrogen
Beställningsinformation:
Förpackad i återförslutbara påsar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Polykarbonatcellkulturinsatser med 8 mikron porstorlek i 6-brunnars platta |
| Insatser per tallrik | 6 |
| Kulturområde | 4,1 cm 2 |
| Material | Polykarbonat (membran) |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1.75 mL |
| Portäthet | <0,85 x 10 5 porer/cm 2 |
| Porstorlek | 8μ m |
| Typ | Culture Insert |
| För användning med | Flerrätt 6 |
| Antal per förpackning | 6 |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.