Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturinsatser av polykarbonat i plattor med flera brunnar
Beskrivning
Odla de flesta celltyper utan matrisbeläggning vid användning Thermo Scientific™ Nunc™ Polykarbonatmembraninsatser i multiskålar.
Funktioner:
- Vävnadskulturbehandlat poröst membran för optimerad cellfäste
- Tre porstorlekar: 0,4, 3 och 8 mikron
- Förpackade i sterila Nunclon™ Delta-behandlade flerbrunnsplattor
- Icke-giftiga och icke-pyrogena
Användningsområden:
- Tumörmigration och invasionsanalyser
- Epiteliala (t.ex. Caco-2) och endoteliala (t.ex. hjärnmikrovaskulära endotelceller) barriäranalyser
- Dermala/epidermala och epitelvävnadsmodeller (t.ex. konstgjord hudmodell)
- Kemotaxistudier
- Samkultur
Garanti: 90 dagar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Polykarbonatcellkulturinsats med 0,4 mikron porstorlek i 24-brunnars platta |
| Kulturområde | 0,47 cm 2 |
| Material | Polykarbonat |
| Volym (metrisk) Tja | 0.5 mL |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.5 mL |
| Portäthet | <0,85 x 10 8 porer/cm² |
| Porstorlek | 0,4 μm |
| Typ | Kulturinlägg |
| För användning med (utrustning) | Multidish 24 |
| Kvantitet | 12 Pk., 48/Cs |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.