Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Cellkulturinsatser av polykarbonat i plattor med flera brunnar
Produktkod. 10637143
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
8μ m
Typ av maträtt:
12-brunnars tallrik
24-brunnars tallrik
6-brunnars tallrik
Kulturområde:
0,47 cm 2
1,13 cm 2
3,14 cm 2
4,1 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Produktkod. 10637143
Brand: Thermo Scientific™ 140644
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odla de flesta celltyper utan matrisbeläggning vid användning Thermo Scientific™ Nunc™ Polykarbonatmembraninsatser i multiskålar.
Funktioner
  • Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltabehandlad och testad för cellfästning
  • Flikar ger bättre grepp och enkel hantering
  • Ogiftig och icke-pyrogen
Beställningsinformation:
Förpackad i återförslutbara påsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polykarbonatcellkulturinsatser med 8 mikron porstorlek i 6-brunnars platta
Insatser per tallrik 6
Kulturområde 3,14 cm 2
Material Polykarbonat (membran)
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Portäthet <0,85 x 10 5 porer/cm 2
Porstorlek 8μ m
Typ Culture Insert
För användning med Flerrätt 6
Antal per förpackning 6
nr per ärende 24
Typ av maträtt 6-brunnars tallrik
Färg Klart
Ytbehandling Cellodlingsbehandlad
Sterilitet Sterila
Antal Wells 6
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.