Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Press Out Tool för Cryobank och Bank-It™ Vial System
Beskrivning
Lokalisera och ta bort ett önskat rör snabbt och enkelt, utan att tillåta frysta prover att tina genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ Press Out Tool för Cryobank och Bank-It™ Vial System.
Funktioner
- Utvalda flaskor frigörs med spakar och kan enkelt skördas
- Vald position kan väljas baserat på databasutdata
- Pinnarna kan placeras och kontrolleras medan provet/grannproverna förblir kalla
- Avskuret hörn säkerställer att ställningen är korrekt orienterad
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nunc Cryobank och Bank-it Rack, Tube Press Out Tool, 1 st |
| Typ av flaska | Kryobank |
| Färg | Silver |
| För användning med (utrustning) | Cryobank och Bank-It System |
| Kvantitet | 1 st. |
| Typ | Tube Press Out Tool |