Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Rektangulära fat
Produktkod. 10766933
Change view
Antal Wells:
1
4
8
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Förpackningsstorlek
10766933 4 Paket med 100
10727113 1 Paket med 10
11722515 1 Paket med 100
11732515 8 Paket med 100
10170993 8 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10766933 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 267061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11865.00 SEK
    9402.50 SEK / Paket med 100
    Save 2462.50 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Utför molekylärbiologiska tillämpningar med obehandlade Thermo Scientific™ Nunc™ Rektangulära fat, som har ANSI™ standardmått och är optimerade för robotteknik.
Utför molekylärbiologiska tillämpningar med obehandlade Thermo Scientific™ Nunc™ rektangulära skålar, som har ANSI™ standardmått och är optimerade för robotik.
Rektangulära skålar 1, 4 och 8 – brunn
  • 1-brunnsskål är idealisk för HTS petriskålsapplikationer
  • 4- och 8-brunnsskålar är idealiska för assay-kompartmentalisering, probe flera genundergrupper
  • 4-brunnsfat rymmer fyra glasskivor för förvaring
1-brunnsformat
  • Bekvämt plattformat för cellodling
  • HTS petriskålsapplikationer
4- och 8-brunnsformat
  • Assay-kompartmentalisering
  • Probea flera gendelmängder
  • Tvätta Western blot-remsor
  • 4-brunnsskål rymmer fyra glasobjekt.
  • Användbar inom alla områden av cellodling, inklusive uppskalning och kloning
Beställningsinformation:
Anpassad streckkodning finns tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Formatera SBS Standard
Array 1 x 4
Färg Klart
Produkttyp Cellodlingsskål
Material Polystyren
Antal Wells 4
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Total volym (metrisk) Tja 22 mL
Well Shape Rektangulär
Inkluderar Lock
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 10 Pk.
Kvantitet 10 Pk.
Längd (metrisk) 100 mm
Bredd (metrisk) 86 mm