Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Rektangulära fat
Antal Wells:
1
4
8
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Beskrivning
Ej behandlad Thermo Scientific™ Nunc™ Rektangulära fat med ANSI™ standarddimensioner är optimerade för molekylärbiologiska tillämpningar med hjälp av robotinstrument.
Rektangulära fat 1, 4 och 8-Well
- 1-brunnars skål är idealisk för användning av HTS petriskål
- 4- och 8-brunnars skålar är idealiska för analyskompartmentalisering, probe multipla genunderuppsättning
- 4-brunnars fat rymmer fyra glasskiva för förvaring
1-brunnsformat
- Bekvämt plattformat för cellodling
- HTS petriskålsapplikationer
4- och 8-brunnars format
- Analyskompartmentalisering
- Undersök flera genundergrupper
- Tvätta Western blot-remsor
- 4-brunnars skål rymmer fyra glasskiva
- Användbar inom alla områden av cellodling, inklusive uppskalning och kloning
Beställningsinformation:
Anpassad streckkodning är tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Produkttyp | Cellodlingsskål |
| Antal Wells | 1 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Total volym (metrisk) Tja | 90 mL |
| Well Shape | Rektangulär |
| Inkluderar | Lock |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Visa mer |