Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Rektangulära fat
Beskrivning
Utför molekylärbiologiska tillämpningar med obehandlade Thermo Scientific™ Nunc™ rektangulära skålar, som har ANSI™ standardmått och är optimerade för robotik.
Rektangulära skålar 1, 4 och 8 – brunn
- 1-brunnsskål är idealisk för HTS petriskålsapplikationer
- 4- och 8-brunnsskålar är idealiska för assay-kompartmentalisering, probe flera genundergrupper
- 4-brunnsfat rymmer fyra glasskivor för förvaring
1-brunnsformat
- Bekvämt plattformat för cellodling
- HTS petriskålsapplikationer
4- och 8-brunnsformat
- Assay-kompartmentalisering
- Probea flera gendelmängder
- Tvätta Western blot-remsor
- 4-brunnsskål rymmer fyra glasobjekt.
- Användbar inom alla områden av cellodling, inklusive uppskalning och kloning
Beställningsinformation:
Anpassad streckkodning finns tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formatera | SBS Standard |
| Array | 2 x 4 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Cellodlingsskål |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 8 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Visa mer |