Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Rektangulära fat
Produktkod. p-4524632
Antal Wells:
1
4
8
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Produktkod. 10727113
Brand: Thermo Scientific™ 267060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utför molekylärbiologiska tillämpningar med obehandlade Thermo Scientific™ Nunc™ Rektangulära fat, som har ANSI™ standardmått och är optimerade för robotteknik.
Ej behandlad Thermo Scientific™ Nunc™ Rektangulära fat med ANSI™ standarddimensioner är optimerade för molekylärbiologiska tillämpningar med hjälp av robotinstrument.
Rektangulära fat 1, 4 och 8-Well
  • 1-brunnars skål är idealisk för användning av HTS petriskål
  • 4- och 8-brunnars skålar är idealiska för analyskompartmentalisering, probe multipla genunderuppsättning
  • 4-brunnars fat rymmer fyra glasskiva för förvaring
1-brunnsformat
  • Bekvämt plattformat för cellodling
  • HTS petriskålsapplikationer
4- och 8-brunnars format
  • Analyskompartmentalisering
  • Undersök flera genundergrupper
  • Tvätta Western blot-remsor
  • 4-brunnars skål rymmer fyra glasskiva
  • Användbar inom alla områden av cellodling, inklusive uppskalning och kloning
Beställningsinformation:
Anpassad streckkodning är tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Produkttyp Cellodlingsskål
Antal Wells 1
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Total volym (metrisk) Tja 90 mL
Well Shape Rektangulär
Inkluderar Lock
nr per ärende 100
Antal per förpackning 10
Längd (metrisk) 100 mm
Bredd (metrisk) 86 mm