Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem
Produktkod. 10364611
Change view
Formatera:
384 stift
96 stift
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
10364611 384 stift Varje
10314471 96 stift Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10364611 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 250393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70170.00 SEK
    55248.93 SEK / Paket med 1
    Save 14921.07 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 26-02-2027
Överför små volymer material från platta till platta eller replikera fullständiga DNA-bibliotek med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem.
Överför små volymer material från platta till platta eller replikera fullständiga DNA-bibliotek med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem. Detta replikeringssystem fungerar med Nunc 96- och 384-brunnars plattor.
Idealiskt för att överföra små volymer inokulum från platta till platta eller membran.
  • Pinnar överför 1,0 μl vätska eller 0,1 μl till fasta stöd
  • Stiften är flamsäkra i rostfritt stål; för sterilisering
  • Thermo Scientific™ MicroWell™ Copier Alignment Device förenklar konvertering av 96 MicroWell plattor till 384-brunnsformat
  • Flamsäkra rostfria stålstift på 384- och 96-stifts replikatorer
  • För användning med 96- och 384-brunnsplåt och OmniTray™
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Mått (L x B x H) 4,79 x 3,28 x 5,33 tum. (121,6 x 83,3 x 135,4 mm)
Material Aluminium
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 384
Höjd (metrisk) 135.4 mm
Längd (engelska) 4,79 tum.
Längd (metrisk) 121.6 mm
Kondensringar Nej
Höjd (engelska) 5,33 tum.
nr per ärende 1 st.
Antal per förpackning 1 st.
Bredd (engelska) 3,28 tum.
Bredd (metrisk) 83.3 mm
Formatera 384 stift
Produkttyp Plattreplikeringssystem
Lim Hold (Håll)
Well Shape Rektangulär
Plattkompatibilitet 96/384-brunnars tallrik
Avskurna hörn Nej
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.