Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem
Överför små volymer material från platta till platta eller replikera fullständiga DNA-bibliotek med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem.
50435.00 SEK - 72150.00 SEK
Specifikationer
Mått (L x B x H) 4,79 x 3,28 x 5,33 tum. (121,6 x 83,3 x 135,4 mm)
Material Anodiserad aluminium med stift i rostfritt stål
Höjd (metrisk) 135.4 mm
Längd (engelska) 4,79 tum.
Längd (metrisk) 121.6 mm
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Formatera Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Formatera Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10364611
Se tillbehörsprodukter Visa dokument
Thermo Scientific™
250393
384 stift
72150.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 14-11-2025
Lägg i varukorgen
10314471
Se tillbehörsprodukter Visa dokument
Thermo Scientific™
250520
96 stift
50435.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 24-11-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
Överför små volymer material från platta till platta eller replikera fullständiga DNA-bibliotek med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem. Detta replikeringssystem fungerar med Nunc 96- och 384-brunnars plattor.
Idealisk för att överföra små volymer inokulum från platta till platta eller membran.
  • Stift överför μ1,0 L vätska eller 0,1 L μtill fasta underlag
  • Stiften är flamsäker i rostfritt stål; för sterilisering
  • Thermo Scientific™ MicroWell™ kopiatorjusteringsenhet förenklar konvertering av 96 MicroWell plattor till 384-brunnars format
  • Flamsäkra stift av rostfritt stål på 384- och 96-stifts replikator
  • För användning med 96- och 384-brunnars plattor och OmniTray™
Garanti : 90 dagar
Specifikationer
Specifikationer
4,79 x 3,28 x 5,33 tum. (121,6 x 83,3 x 135,4 mm)
135.4 mm
121.6 mm
1
3,28 tum.
Plattreplikeringssystem
Anodiserad aluminium med stift i rostfritt stål
4,79 tum.
5,33 tum.
1
83.3 mm
96/384-brunnars tallrik
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem