Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Skruvmejslar för Cryobank och Bank-It™ Vial Systems, manual
BIOPHARMA
Produktkod. 10709153
Change view
Typ:
Elektrisk skruvmejsel
Manuell skruvmejsel
Pluggtyp:
Europeiska
USA
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Pluggtyp Förpackningsstorlek
10709153 Manuell skruvmejsel USA Varje
10401633 Elektrisk skruvmejsel Europeiska Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10709153 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 369643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00 SEK
    551.16 SEK / Paket med 1
    Save 40.84 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Snabbt och enkelt lock och decap Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank-rör med dessa skruvmejslar, tillgängliga i manuella och elektriska modeller för att passa din applikation.
Snabbt och enkelt lock och decap Nunc Cryobank rör med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Skruvmejslar för Cryobank och Bank-It™ System, tillgängliga i manuella och elektriska modeller för att passa din applikation. Nunc Cryobank-ampuller ger kunden överlägsen spårning av sina cryovials med hjälp av en 2D-kod, den högsta lagringstätheten på marknaden och möjligheten att automatisera locket och avlocket av flaskorna. Rören klickar fast i ställningen och kan hanteras utan risk för att en flaska tappas av misstag.
Skruvmejselhylsan håller kvar flaskans lock, vilket möjliggör enhandsmanipulation av locket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Manuell skruvmejsel
Kodning 2D streckkod
Typ av flaska Cryobank, Bank-It
Färg Rött, Svart
Pluggtyp USA
För användning med (utrustning) Cryobank och Bank-It System
Typ Manuell skruvmejsel