Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Tätningar, tejper och folier
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10275452
Material:
Aluminium
Non-woven Rayon
PVC-belagd polypropen
Plast
Polyester
Polyeten
Polyolefin
Polypropen
Vinyl
För användning med (applikation):
Allmänt syfte, ELISA
Allmänt syfte, provdetektion
Andningsbar, cellkultur
Cell culture, sterile applications
Celltillväxt, bakterietillväxt
Fluorescens, ljuskänsliga prover
Konsekvent tätning
Korttidsförvaring, ELISA
Korttidsförvaring, ELISA , minimerar avdunstning och korskontaminering
Kristallografi och genotypning
Låg autofluorescens, ELISA
Luminescens, ljuskänsliga prover
PCR
PCR, fluorescence assays, microscopy
PCR, förvaring i 96-brunnars plattor
PCR, långtidslagring
PCR, lagring i plattor med 384 brunnar
PCR, qPCR, ELISA Proteinkristallografi
Ventilera och lagra cellkulturer
Certifierat RNAse- och DNAse-fria:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 2
Paket med 50
Paket med 800
Produktkod. 10275452
Brand: Thermo Scientific™ 235307
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill med dessa tätningstejper, idealiska för alla analystillämpningar.
Minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill med Thermo Scientific™ Nunc™ Tätningstejper. Dessa självhäftande tätningar är idealiska för alla analystillämpningar. Nunc Life Science-produkter erbjuder tillförlitlighet och reproducerbara resultat och stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
  • Självhäftande tätningar förseglar effektivt alla mikroplattformat
  • Tryckkänsligt lim är inte klibbigt att röra vid, men bildar en stark bindning till plattan vid applicering av tryck
  • Tunna, lätta tejper förseglas på plattan med en praktisk, handhållen applikator (säljs separat, Kat. nr. 250050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Resistent mot Life Science-reagens, DMSO-resistent
Beskrivning TÄTNINGSTEJP ADV POLYOLEFIN
Material Polyolefin
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal Wells 96
nr per ärende 100
Antal per förpackning 100
För användning med (applikation) PCR, qPCR, ELISA Proteinkristallografi
Innehåll och lagring Allmän; Långsiktigt
Produkttyp Självhäftande tätning
Produktlinje Nunc
Lim Silikon
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Genomstickningsbar Nej
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +105 °C
Well Shape Alla välformer
Plattkompatibilitet Alla mikroplattor
Inkubationsförhållanden Allmän
Avdragbar Ja
fluorescens Låg autofluorescens