Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Tätningar, tejper och folier
Produktkod. 10716943
Change view
Material:
Aluminium
Non-woven Rayon
PVC-belagd polypropen
Plast
Polyester
Polyeten
Polyolefin
Polypropen
Vinyl
För användning med (applikation):
Allmänt syfte, ELISA
Allmänt syfte, provdetektion
Andningsbar, cellkultur
Cellkultur, sterila tillämpningar
Celltillväxt, bakterietillväxt
Fluorescens, ljuskänsliga prover
Konsekvent tätning
Korttidsförvaring, ELISA
Korttidsförvaring, ELISA , minimerar avdunstning och korskontaminering
Kristallografi och genotypning
Låg autofluorescens, ELISA
Luminescens, ljuskänsliga prover
PCR
PCR, fluorescensanalyser, mikroskopi
PCR, förvaring i 96-brunnars plattor
PCR, långtidslagring
PCR, lagring i plattor med 384 brunnar
PCR, qPCR, ELISA Proteinkristallografi
Ventilera och lagra cellkulturer
Certifierat RNAse- och DNAse-fria:
Ja
Nej
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 2
Paket med 50
Paket med 800
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material För användning med (applikation) Certifierat RNAse- och DNAse-fria Unit Size
10716943 Aluminium PCR, förvaring i 96-brunnars plattor Ja Paket med 100
10681864 Aluminium PCR, lagring i plattor med 384 brunnar Ja Paket med 100
10265411 Polypropen PCR Ja Paket med 100
10194411 Polypropen PCR, fluorescensanalyser, mikroskopi Ja Paket med 100
10633973 Polyeten Låg autofluorescens, ELISA Nej Paket med 100
10275452 Polyolefin PCR, qPCR, ELISA Proteinkristallografi Ja Paket med 100
11371555 Vinyl Luminescens, ljuskänsliga prover Nej Paket med 50
10170671 Polyester Cellkultur, sterila tillämpningar Nej Paket med 800
11948231 Polyester Allmänt syfte, provdetektion Nej Paket med 100
10160993 Vinyl Fluorescens, ljuskänsliga prover Nej Paket med 50
10552615 Polyester Allmänt syfte, ELISA Ja Paket med 1000
10681344 Non-woven Rayon Andningsbar, cellkultur Nej Paket med 50
10082182 Non-woven Rayon Celltillväxt, bakterietillväxt Ja Paket med 50
10777042 Plast Konsekvent tätning Nej Paket med 2
10574561 Aluminium PCR, långtidslagring Ja -
10333925 Polyester Korttidsförvaring, ELISA Nej Paket med 100
10304315 Polyester Korttidsförvaring, ELISA , minimerar avdunstning och korskontaminering Nej Paket med 100
10642674 Polypropen Ventilera och lagra cellkulturer Nej Paket med 50
11524794 PVC-belagd polypropen Kristallografi och genotypning Nej Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Product Code. 10716943 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 232698
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
I lager
Add to basket
Edge
Minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill med dessa tätningstejper, idealiska för alla analystillämpningar.
Minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill med Thermo Scientific™ Nunc™ Tätningstejper. Dessa självhäftande tätningar är idealiska för alla analystillämpningar. Nunc Life Science-produkter erbjuder tillförlitlighet och reproducerbara resultat och stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
  • Självhäftande tätningar förseglar effektivt alla mikroplattformat
  • Tryckkänsligt lim är inte klibbigt att röra vid, men bildar en stark bindning till plattan vid applicering av tryck
  • Tunna, lätta tejper förseglas på plattan med en praktisk, handhållen applikator (säljs separat, Kat. nr. 250050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Folie
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Resistent mot Life Science-reagens
Beskrivning AL TÄTNINGSTEJP FÖR 96 BRUNN PLT
Material Aluminium
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal Wells 96
nr per ärende 100
Antal per förpackning 100
Avdunstningsbarriär Formbar möjliggör visuell verifiering av tätningssäkerhet, minimerar avdunstning och korskontaminering
För användning med (applikation) PCR, förvaring i 96-brunnars plattor
Innehåll och lagring Allmän; Långsiktigt
Produkttyp Självhäftande tätning
Produktlinje Nunc
Lim Akryl
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Genomstickningsbar Ja
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +120 °C
Well Shape Alla välformer
Plattkompatibilitet Alla mikroplattor
Inkubationsförhållanden Allmän
Avdragbar Nej