Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Tätningar, tejper och folier
Descrizione
Minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill med Thermo Scientific™ Nunc™ Tätningstejper. Dessa självhäftande tätningar är idealiska för alla analystillämpningar. Nunc Life Science-produkter erbjuder tillförlitlighet och reproducerbara resultat och stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
- Självhäftande tätningar förseglar effektivt alla mikroplattformat
- Tryckkänsligt lim är inte klibbigt att röra vid, men bildar en stark bindning till plattan vid applicering av tryck
- Tunna, lätta tejper förseglas på plattan med en praktisk, handhållen applikator (säljs separat, Kat. nr. 250050)
Specifica
Specifica
| Färg | Folie |
| Lösningsmedels- eller alkoholbeständig | Resistent mot Life Science-reagens |
| Beskrivning | AL TÄTNINGSTEJP FÖR 96 BRUNN PLT |
| Material | Aluminium |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Antal Wells | 96 |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 100 |
| Avdunstningsbarriär | Formbar möjliggör visuell verifiering av tätningssäkerhet, minimerar avdunstning och korskontaminering |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.