Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter
Produktkod. 16420901
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningstyp:
Bulk, 25/påse
Bulk, 50/påse
Individuell plastfolie
Individuellt papper/plastomslag
Kvantitet:
100/Pk., 200/Cs.
125/Pk., 500/Cs.
200/Pk., 1000/Cs.
25/Pk., 100/Cs.
25/Pk., 200/Cs.
50/Pk., 100/Cs.
50/Pk., 1000/Cs.
50/Pk., 200/Cs.
50/Pk., 500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningstyp Kvantitet Förpackningsstorlek
16420901 5 mL Individuellt papper/plastomslag 100/Pk., 200/Cs. -
16400901 1 mL Individuellt papper/plastomslag 200/Pk., 1000/Cs. -
16410901 2 mL Individuellt papper/plastomslag 125/Pk., 500/Cs. -
16430901 10 mL Individuellt papper/plastomslag 100/Pk., 200/Cs. -
16440901 25 mL Individuellt papper/plastomslag 50/Pk., 200/Cs. -
16450901 50 mL Individuellt papper/plastomslag 50/Pk., 100/Cs. -
16460901 1 mL Individuell plastfolie 200/Pk., 1000/Cs. -
16470901 2 mL Individuell plastfolie 125/Pk., 500/Cs. -
16480901 5 mL Individuell plastfolie 100/Pk., 200/Cs. Paket med 200
16490901 10 mL Individuell plastfolie 100/Pk., 200/Cs. -
16400911 25 mL Individuell plastfolie 50/Pk., 200/Cs. -
16410911 50 mL Individuell plastfolie 50/Pk., 100/Cs. -
16420911 1 mL Bulk, 50/påse 50/Pk., 1000/Cs. -
16430911 2 mL Bulk, 50/påse 50/Pk., 500/Cs. -
16669752 5 mL Bulk, 50/påse 50/Pk., 200/Cs. -
16450911 10 mL Bulk, 50/påse 50/Pk., 200/Cs. -
16679752 10 mL Bulk, 50/påse 50/Pk., 200/Cs. -
16460911 25 mL Bulk, 25/påse 25/Pk., 200/Cs. -
16470911 50 mL Bulk, 25/påse 25/Pk., 100/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 16420901 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 170355N
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ett komplett utbud av kvalitativa serologiska pipetter för att stödja varje steg i cellkulturforskningen.
Strikta kvalitetskrav och bekväma funktioner gör Thermo Scientific Nunc serologiska pipetter till ett utmärkt val för dagliga laboratoriearbeten. Feta, tydliga graderingar gör det lätt att läsa vätskevolymer och doseringsmängder. Välj bland ett brett urval av storlekar och förpackningsalternativ.
  • Brett utbud av volymer och förpackningsalternativ
  • Färgkodade pipetter och förpackningar för smidig volymval
  • Individuellt packade pipetter i antingen papper/plast eller plast peel för hög sterilitetsgaranti
  • Minska förpackningsavfall med bulkpackade alternativ
Certifierad kalibrering av noggrannhet och precisa graderingar
  • Säkerställer doseringsnoggrannhet +/-2 % för 1 ml och 2 ml samt +/-1 % för 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml vid full volym
Tydliga, djärva examensceremonier
  • Högkontrastgraderingar för lättlästa volymer
  • Omvända graderingar hjälper till att bestämma utdelningsvolymen
Negativa graderingar
  • Ökar pipettkapaciteten och rymmer ytterligare volymer
Filterplugg
  • Förhindrar aerosol- eller vätskekontaminering av pipetteringsenheten samtidigt som riskerna för kontaminering från prov till prov ytterligare minskas
Ytterligare information
  • Material: ultraklart, 100 % jungfrulig polystyren för maximal klarhet
  • Föroreningsfri: RNas/DNas-fritt, fritt från mänskligt DNA, icke-cytotoxiskt, icke-pyrogent
  • Sterilitet: e-strålebestrålning till SAL på 10-6
  • Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
Produkttestning
  • Kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Ja
Certifikat och efterlevnad Rnas- och DNas-fri, human-DNA-fri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen
Beskrivning Serologisk pipett, 5 års hållbarhet
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Kvantitet 100/Pk., 200/Cs.
Förpackningstyp Individuellt papper/plastomslag
Volym (metrisk) 5 mL