Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter
Beskrivning
Stränga kvalitetsspecifikationer och praktiska funktioner gör Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter ett utmärkt val för dagligt labbarbete. Djärva, tydliga dubbelriktade graderingar gör det lätt att läsa av vätskevolymer och dispenseringsmängder. Välj från ett brett urval av storlekar och förpackningsalternativ.
Produktinformation:
- Brett utbud av volymer och förpackningsalternativ
- Färgkodade pipetter och förpackningar för bekvämt val av volym
- Individuellt förpackade pipetter i antingen papper/plast eller plastskal för hög sterilitetssäkerhet
- Minska förpackningsavfallet med bulkförpackade alternativ
Certifierad kalibrering av noggrannhet och exakta graderingar
- Säkerställer dispenseringsnoggrannhet +/-2 % för 1 mL och 2 mL och +/-1 % för 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL vid full volym
Tydliga, djärva, dubbelriktade graderingar
- Gradering med hög kontrast för lättlästa volymer
- Omvända graderingar hjälper till att bestämma utmatningsvolymen
Negativa examen
- Öka pipettkapaciteten och rymmer ytterligare volymer
Filterplugg
- Förhindra aerosol- eller vätskekontamination av pipetteringsanordningen samtidigt som du ytterligare minskar riskerna för kontaminering från prov till prov
Specifikationer:
- Material: Ultraklar, 100 % ny polystyren för maximal klarhet
- Fri från föroreningar: RNas/DNas-fri, Human-DNA-fri, Icke-cytotoxisk, Icke-pyrogen
- Sterilitet: E-Beam bestrålning till SAL på 10 -6
- Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
Produkttester
- Kvalitetsintyg
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | Rnas- och DNas-fri, human-DNA-fri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen |
| Beskrivning | Serologisk pipett, 5 års hållbarhet |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 50/Pk., 200/Cs. |
| Förpackningstyp | Bulk, 50/påse |
| Volym (metrisk) | 5 mL |