Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter
Produktkod. p-8278027
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningstyp:
Bulk, 25/påse
Bulk, 50/påse
Individuell plastfolie
Individuellt papper/plastomslag
Kvantitet:
100/Pk., 200/Cs.
125/Pk., 500/Cs.
200/Pk., 1000/Cs.
25/Pk., 100/Cs.
25/Pk., 200/Cs.
50/Pk., 100/Cs.
50/Pk., 1000/Cs.
50/Pk., 200/Cs.
50/Pk., 500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 16400901
Brand: Thermo Scientific™ 170353N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett komplett utbud av kvalitetsserologiska pipetter för att stödja varje steg av cellodlingsforskning
Stränga kvalitetsspecifikationer och praktiska funktioner gör Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter ett utmärkt val för dagligt labbarbete. Djärva, tydliga dubbelriktade graderingar gör det lätt att läsa av vätskevolymer och dispenseringsmängder. Välj från ett brett urval av storlekar och förpackningsalternativ.
Produktinformation:
  • Brett utbud av volymer och förpackningsalternativ
  • Färgkodade pipetter och förpackningar för bekvämt val av volym
  • Individuellt förpackade pipetter i antingen papper/plast eller plastskal för hög sterilitetssäkerhet
  • Minska förpackningsavfallet med bulkförpackade alternativ
Certifierad kalibrering av noggrannhet och exakta graderingar
  • Säkerställer dispenseringsnoggrannhet +/-2 % för 1 mL och 2 mL och +/-1 % för 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL vid full volym
Tydliga, djärva, dubbelriktade graderingar
  • Gradering med hög kontrast för lättlästa volymer
  • Omvända graderingar hjälper till att bestämma utmatningsvolymen
Negativa examen
  • Öka pipettkapaciteten och rymmer ytterligare volymer
Filterplugg
  • Förhindra aerosol- eller vätskekontamination av pipetteringsanordningen samtidigt som du ytterligare minskar riskerna för kontaminering från prov till prov
Specifikationer:
  • Material: Ultraklar, 100 % ny polystyren för maximal klarhet
  • Fri från föroreningar: RNas/DNas-fri, Human-DNA-fri, Icke-cytotoxisk, Icke-pyrogen
  • Sterilitet: E-Beam bestrålning till SAL på 10 -6
  • Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
Produkttester
  • Kvalitetsintyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Ja
Certifikat och efterlevnad Rnas- och DNas-fri, human-DNA-fri, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen
Beskrivning Serologisk pipett, 5 års hållbarhet
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Kvantitet 200/Pk., 1000/Cs.
Förpackningstyp Individuellt papper/plastomslag
Volym (metrisk) 1 mL